missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol-d3 |
| CAS | 1189958-49-3 |
| Molekylær formel | C9H10D3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(2-Amino-ethoxy)-3-methoxy-phenol-d3, 2-(4-Hydroxy-2-methoxy-phenoxy)-ethyl Amine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-9-6-7(11)2-3-8(9)13-5-4-10/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCN |
| IUPAC navn | 4-(2-aminoethoxy)-3-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.22 |
| Formel vægt | 186.1084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?