Få mere at vide
4-(2-Aminoanilino)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminoanilino)pyridine |
| CAS | 65053-26-1 |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Droperidol Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3/c12-10-3-1-2-4-11(10)14-9-5-7-13-8-6-9/h1-8H,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1ccccc1Nc2ccncc2 |
| IUPAC navn | 2-N-pyridin-4-ylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.23 |
| Formel vægt | 185.0953 |