Få mere at vide
4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1199-69-5 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1CCN)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2-aminoethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.18 |
| Formel vægt | 165.079 |