Få mere at vide
4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid (Pteroic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051049
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051049 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051049 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0621.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid (Pteroic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pteroic acid
CAS 119-24-4
Analyt- eller komponentnavne Pteroic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H12 N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid, Folic Acid Imp. D (EP), Pteroic Acid, Folic Acid Hydrate Impurity D, Folic Acid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
SMIL NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2N1
IUPAC navn 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 312.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 312.0971 g/mol