missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Acetoxyethyl)phenol Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Acetoxyethyl)phenol Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 712223-57-9 |
| Molekylær formel | C11H11F3O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 4-[2-(Acetyloxy)ethyl]phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3O5S/c1-8(15)18-7-6-9-2-4-10(5-3-9)19-20(16,17)11(12,13)14/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(trifluoromethylsulfonyloxy)phenyl]ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.26 |
| Formel vægt | 312.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?