Få mere at vide
4-(2-Acetoxyacetyl)phenyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Acetoxyacetyl)phenyl Acetate |
| CAS | 42528-99-4 |
| Molekylær formel | C12 H12 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O5/c1-8(13)16-7-12(15)10-3-5-11(6-4-10)17-9(2)14/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)c1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | [2-(4-acetyloxyphenyl)-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.221 |
| Formel vægt | 236.068 |