missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate |
| CAS | 60037-42-5 |
| Molekylær formel | C12H14O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 2-(p-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenyl Acetate, Acetic Acid 4-(2-acetoxyethyl)phenyl Ester, Diacetyl-1,4-tyrosol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)15-8-7-11-3-5-12(6-4-11)16-10(2)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-acetyloxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?