missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30326994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1656005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate
CAS 60037-42-5
Molekylær formel C12H14O4
Mængde 5 g
Synonym 2-(4-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 2-(p-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenyl Acetate, Acetic Acid 4-(2-acetoxyethyl)phenyl Ester, Diacetyl-1,4-tyrosol
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)15-8-7-11-3-5-12(6-4-11)16-10(2)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OCCc1ccc(OC(=O)C)cc1
IUPAC navn 2-(4-acetyloxyphenyl)ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.