Få mere at vide
4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 180.0786 |