Få mere at vide
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol |
| CAS | 521947-27-3 |
| Molekylær formel | C15 H24 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol, p-262NP |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vægt | 220.1827 |