missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)-morfolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine |
| CAS | 52127-83-0 |
| Molekylær formel | C8H9Cl2N3O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2 |
| SMIL | Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)morfolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.08 |
| Formel vægt | 233.0123 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?