missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(2,6-Dichlorophenyl)imino]tetrahydro-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)imino]tetrahydro-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 126856-32-4 |
| Molekylær formel | C12H11Cl2NO2S |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2NO2S/c1-17-12(16)7-5-18-6-10(7)15-11-8(13)3-2-4-9(11)14/h2-4,7H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CSCC1=Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | methyl 4-(2,6-dichlorophenyl)iminothiolane-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.19 |
| Formel vægt | 302.9888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?