Få mere at vide
4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenemethanol |
| CAS | 72888-37-0 |
| Molekylær formel | C11H9Cl2NOS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2NOS/c12-8-2-1-3-9(13)11(8)14-10-6-16-5-7(10)4-15/h1-3,5-6,14-15H,4H2 |
| SMIL | OCc1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | [4-(2,6-dichloroanilino)thiophen-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.17 |
| Formel vægt | 272.9782 |