Få mere at vide
4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72888-20-1 |
| Molekylær formel | C12H9Cl2NO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl EsterMesitylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c1-17-12(16)7-5-18-6-10(7)15-11-8(13)3-2-4-9(11)14/h2-6,15H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | methyl 4-(2,6-dichloroanilino)thiophene-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.18 |
| Formel vægt | 300.9731 |