missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiopheneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiopheneacetonitrile |
| CAS | 72888-00-7 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2N2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiopheneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2N2S/c13-9-2-1-3-10(14)12(9)16-11-7-17-6-8(11)4-5-15/h1-3,6-7,16H,4H2 |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1Nc2cscc2CC#N |
| IUPAC navn | 2-[4-(2,6-dichloroanilino)thiophen-3-yl]acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.18 |
| Formel vægt | 281.9785 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?