Få mere at vide
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]anilin, 97%
Artikelnummer. 15400836
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400836 1 g 1g
15420836 250 mg 250mg
15410836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54156.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 82925-02-8 | C19H24N2O2 | 312,41 g/mol
Det er et mellemprodukt til fremstilling af Elacridar.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et mellemprodukt til fremstilling af Elacridar.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82925-02-8
Molekylær formel C19H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 312.41
MDL nummer MFCD04974539
InChI nøgle DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl aniline, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinyl ethyl aniline, 4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl-benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethyl aniline, benzenamine,4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-yl-ethyl-benzenamine, 4-2-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolyl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-yl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl benzenamine
PubChem CID 10041227
IUPAC navn 4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]anilin
SMIL COC1=C(OC)C=C2CN(CCC3=CC=C(N)C=C3)CCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 312.41
Procent renhed 97%