missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-en |
| CAS | 61693-39-8 |
| Molekylær formel | C15 H22 O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9H,6,10H2,1-5H3/b12-8-,14-9- |
| SMIL | CC(=O)O\C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)\C |
| IUPAC navn | [(Z,4E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)but-2-en-2-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.33 |
| Formel vægt | 234.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?