Få mere at vide
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-ene, TRC
Artikelnummer. 30456165
Skift visning
Mængde:
20 g
Artikelnummer. Mængde
30456165 20 g
1 options
Artikelnummer. 30456165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79598520G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-en
CAS 61693-39-8
Molekylær formel C15 H22 O2
Mængde 20 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9H,6,10H2,1-5H3/b12-8-,14-9-
SMIL CC(=O)O\C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)\C
IUPAC navn [(Z,4E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)but-2-en-2-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 234.33
Formel vægt 234.162