Få mere at vide
4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]benzaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-2-13-3-6-15(17-11-13)9-10-19-16-7-4-14(12-18)5-8-16/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 255.1259 |