Få mere at vide
4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)-d4-ethoxy]benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)-d4-ethoxy]benzaldehyde |
| CAS | 1189479-80-8 |
| Molekylær formel | C16 2H4 H13 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-2-13-3-6-15(17-11-13)9-10-19-16-7-4-14(12-18)5-8-16/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccc(C=O)cc1)C([2H])([2H])c2ccc(CC)cn2 |
| IUPAC navn | 4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.34 |
| Formel vægt | 259.151 |