missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30387849
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387849 500 mg
30371388 100 mg
30375436 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30387849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496120500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 31489-18-6
Molekylær formel C11H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Synonym N-(4-Cyanophenyl)maleimide, N-(p-Cyanophenyl)maleimide
SMIL O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6N2O2/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)5-6-11(13)15/h1-6H
Formel vægt 198.0429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.