Få mere at vide
4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 15487678
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487678 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15487678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61178.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119516-86-8 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119516-86-8
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.253
InChI nøgle FNDFKQYZEDOHRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 2,5-dimethyl-1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4'-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzonitrile, benzonitrile,4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 3787857
IUPAC navn 4-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzonitril
SMIL CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof