missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane |
| CAS | 6807-17-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H22 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(1,3-dimethylbutylidene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bis[phenol], 2,2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bisphenol, Bis MIBK, BisP-MIBK, NSC 73727 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-13(2)12-18(3,14-4-8-16(19)9-5-14)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,13,19-20H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?