Få mere at vide
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 15471706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471706 5 g 5g
15461706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54874.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 126828-35-1 | C32H29NO7 | 539,584 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126828-35-1
Molekylær formel C32H29NO7
Molekylvægt (g/mol) 539.584
MDL nummer MFCD00153509
InChI nøgle UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rink amide linker, 4-2,4-dimethoxyphenyl fmoc-amino methyl phenoxyacetic acid, 2-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino 2,4-dimethoxyphenyl methyl phenoxy acetic acid, rink amide linker;, fmoc-knorr, knorr linker;, fmoc-knorr-linker, ambotzrl-1027, pubchem12817, acmc-20amr2
PubChem CID 2761459
IUPAC navn 2-[4-[(2,4-dimethoxyphenyl)-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)methyl]phenoxy]eddikesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Smeltepunkt ∽180 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 539.58
Procent renhed ≥98%