Få mere at vide
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid |
| Smeltepunkt | ∽180 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 539.58 |
| Procent renhed | ≥98% |