missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 102748-42-4 |
| Molekylær formel | C11 H8 F2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 3-(2,4-difluorophenyl)-4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.177 |
| Formel vægt | 210.049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?