Få mere at vide
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30379183
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30379183 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30379183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445910500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Molekylær formel C11 H8 F2 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
SMIL CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn 3-(2,4-difluorophenyl)-4-methyl-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 210.177
Formel vægt 210.049