Få mere at vide
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H |
| Formel vægt | 261.0732 |