Få mere at vide
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride |
| CAS | 106266-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 F2 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H |
| SMIL | Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1 |
| IUPAC navn | (2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride |
| Vis mere |