Få mere at vide
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051214
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051214 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051214 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
CAS 106266-04-0
Analyt- eller komponentnavne 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 F2 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
SMIL Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1
IUPAC navn (2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 261.6955
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.0732 g/mol