missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer, TRC

Artikelnummer. 30377196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377196 10 mg
30375593 100 mg
30375771 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42457010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2095306-26-4
Molekylær formel C46H44Cl4N8O6
Molekylvægt (g/mol) 946.7
Synonym 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(4-(3-((4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-3-isocyano-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile, Bosutinib dimer
SMIL COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(CCCOc5cc6ncc([N+]#[C-])c(Nc7cc(OC)c(Cl)cc7Cl)c6cc5OC)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C46H44Cl4N8O6/c1-52-38-26-54-35-21-44(42(62-5)17-29(35)46(38)56-37-23-40(60-3)33(50)19-31(37)48)64-15-7-9-58-12-10-57(11-13-58)8-6-14-63-43-20-34-28(16-41(43)61-4)45(27(24-51)25-53-34)55-36-22-39(59-2)32(49)18-30(36)47/h16-23,25-26H,6-15H2,2-5H3,(H,53,55)(H,54,56)
Formel vægt 944.2138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.