Få mere at vide
4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27Cl2N5O3/c1-33-22-13-21(18(26)11-19(22)27)31-25-16(14-28)15-30-20-12-24(23(34-2)10-17(20)25)35-9-3-6-32-7-4-29-5-8-32/h10-13,15,29H,3-9H2,1-2H3,(H,30,31) |
| Formel vægt | 515.1491 |