Få mere at vide
4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid (4-Amino-N10-methylpteroic Acid; APA), Mikromol™
Artikelnummer. 17970536
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17970536 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17970536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0040.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid (4-Amino-N10-methylpteroic Acid; APA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DAMPA
CAS 19741-14-1
Analyt- eller komponentnavne DAMPA
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N7 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (6CI,8CI), 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 2,4-Diamino-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Deoxy-4-amino-N10-methylpteroic acid, 4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-methylamino]benzoic acid, NSC 131463, NSC 133723, p-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid, 4-Amino-N10-methylpteroic Acid, APA
InChI formel InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)
SMIL CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O
IUPAC navn 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 325.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 325.1287 g/mol