Få mere at vide
4-(2,4-Diaminophenyl)-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,4-Diaminophenyl)-3-morpholinone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c11-7-1-2-9(8(12)5-7)13-3-4-15-6-10(13)14/h1-2,5H,3-4,6,11-12H2 |
| Formel vægt | 207.1008 |