missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[[2-[[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1,1-dimethyl-2-oxoethyl]amino]-2-fluoro-N-methyl-benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((2-((4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-1,1-dimethyl-2-oxoethyl)amino)-2-fluoro-N-methyl-benzamide |
| CAS | 1289942-55-7 |
| Molekylær formel | C20H18F4N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Enzalutamide Impurity 19 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F4N4O2/c1-19(2,28-13-6-7-14(16(21)9-13)17(29)26-3)18(30)27-12-5-4-11(10-25)15(8-12)20(22,23)24/h4-9,28H,1-3H3,(H,26,29)(H,27,30) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)cc1F |
| IUPAC navn | 4-[[1-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)anilino]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.38 |
| Formel vægt | 422.1366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?