Få mere at vide
4-[2-(4-Chlorobutylidene)hydrazinyl]-N-methylbenzenemethanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(4-Chlorobutylidene)hydrazinyl]-N-methylbenzenemethanesulfonamide |
| CAS | 88918-68-7 |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl N3 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzenemethanesulfonamide, 4-[2-(4-chlorobutylidene)hydrazinyl]-N-methyl-, Benzenemethanesulfonamide, 4-[(4-chlorobutylidene)hydrazino]-N-methyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClN3O2S/c1-14-19(17,18)10-11-4-6-12(7-5-11)16-15-9-3-2-8-13/h4-7,9,14,16H,2-3,8,10H2,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(NN=CCCCCl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-[2-(4-chlorobutylidene)hydrazinyl]phenyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.81 |
| Formel vægt | 303.0808 |