Få mere at vide
4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)benzene-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)benzene-1,2-diol |
| CAS | 1139-46-4 |
| Molekylær formel | C14 H22 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-14(4,5)10-6-7-11(15)12(16)8-10/h6-8,15-16H,9H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vægt | 222.162 |