Få mere at vide
4-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11366805 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10396324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57839CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-77-0
Molekylær formel C17H23BF3NO3
Molekylvægt (g/mol) 357.18
MDL nummer MFCD09064984
InChI nøgle FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
IUPAC navn 4-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 357.18
Procent renhed 97%