Få mere at vide
4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| CAS | 72224-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H12 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2-oxiranylmethoxy)-Benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)-, (+/-)- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Vis mere |