Få mere at vide
4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2 |
| Formel vægt | 239.0946 |