Få mere at vide
4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehyde |
| CAS | 14697-49-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-(2,3-Epoxypropoxy)-benzaldehyde, 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehydep-(Glycidyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-5,10H,6-7H2 |
| SMIL | O=Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vægt | 178.063 |