Få mere at vide
4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049702
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049702 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049702 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
CAS 949293-84-9
Analyt- eller komponentnavne 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C5 H6 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2-Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-5(7-10-6-1)9-3-4-2-8-4/h1,4H,2-3H2
SMIL C(Oc1cnsn1)C2CO2
IUPAC navn 3-(oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole
Molekylvægt (g/mol) 158.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 158.015 g/mol