Få mere at vide
4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol |
| CAS | 949293-84-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2-Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-5(7-10-6-1)9-3-4-2-8-4/h1,4H,2-3H2 |
| SMIL | C(Oc1cnsn1)C2CO2 |
| IUPAC navn | 3-(oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole |
| Vis mere |