Få mere at vide
4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)-1-piperazine-carboxaldehyde hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 330.1346 |