Få mere at vide
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]benzenamin, TRC
Artikelnummer. 30378289
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30378289 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30378289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44907050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be
CAS 82925-02-8
Molekylær formel C19 H24 N2 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC
IUPAC navn 4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Formel vægt 312.1838