Få mere at vide
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol |
| CAS | 2732276-87-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-14(17)10-18-8-7-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,11,14-17H,7-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]ethyl]phenol |
| Vis mere |