Få mere at vide
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17972866
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17972866 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17972866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.270025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
CAS 2732276-87-6
Analyt- eller komponentnavne 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-14(17)10-18-8-7-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,11,14-17H,7-10H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC(O)COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[2-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]ethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 253.1678 g/mol