Få mere at vide
4-(2,2-Dicarboethoxy-propyl)phenylacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,2-Dicarboethoxy-propyl)phenylacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 223123-63-5 |
| Molekylær formel | C19 H26 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-[[4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]methyl]-2-methyl-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, [[4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]methyl]methyl-, diethyl ester (9CI), 4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenylacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O6/c1-5-23-16(20)12-14-8-10-15(11-9-14)13-19(4,17(21)24-6-2)18(22)25-7-3/h8-11H,5-7,12-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1ccc(CC(C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| IUPAC navn | diethyl 2-[[4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]methyl]-2-methylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vægt | 350.1729 |