Få mere at vide
4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1320346-43-7 |
| Molekylær formel | C16H16N4O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester (ACI), Methyl 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O4/c1-24-15(23)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-11-12(18-13(10)21)19-16(17)20-14(11)22/h2-3,5-6,10H,4,7H2,1H3,(H4,17,18,19,20,21,22) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(CCC2C(=O)NC3=C2C(=O)N=C(N)N3)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.32 |
| Formel vægt | 328.1172 |