missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid |
| CAS | 957136-80-0 |
| Molekylær formel | C12H22O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2,3-Trimethylcyclopentanebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1CCC(CCCC(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC navn | 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vægt | 198.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?