missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30333596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333596 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5370282MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid
CAS 957136-80-0
Molekylær formel C12H22O2
Mængde 2 mg
Synonym 2,2,3-Trimethylcyclopentanebutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CC1CCC(CCCC(=O)O)C1(C)C
IUPAC navn 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Formel vægt 198.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.