missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[2,2,2-Trifluoro-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-(trifluoromethyl)ethyl]-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2,2,2-Trifluoro-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-(trifluoromethyl)ethyl]-phenol |
| CAS | 685561-26-6 |
| Molekylær formel | C22H16F6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16F6O2/c23-21(24,25)20(22(26,27)28,16-6-10-18(29)11-7-16)17-8-12-19(13-9-17)30-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-13,29H,14H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.35 |
| Formel vægt | 426.1054 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?