missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoic Acid, Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30412516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30412516 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30412516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4820272.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoic Acid','Hydrochloride Sa
CAS 1246815-60-0
Molekylær formel C14 2H4 H15 N O3 . Cl H
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H/i10D2,11D2;
SMIL Cl.[2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=O)O)C([2H])([2H])N2CCCCC2
IUPAC navn 4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethoxy)benzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 289.79
Formel vægt 289.1383
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.